Läs mer
Masterflex™ L/S™ Peroxidhärdad silikon precisionspumpslang
Produktkod. 11895161
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Produktkod. 11895161
Brand: Masterflex™ 9640017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt biokompatibilitet för ett brett spektrum av applikationer
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Beställningsinfo
Säljes på 7,6 m (25 fot) längder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,66 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Icke steril
Slangstorlek 17
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Slang Barb 0,25 tum
Gaspermeabilitet CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar