Beskrivning
- Har en envarvspotentiometer för hastighetskontroll, ON-indikator och treläges ström-/backbrytare
- Reversibelt flöde och prime/purge-funktion
- Inkluderar en Masterflex™ L/S™ Easy-Load pumphuvud
- Accepterar också Masterflex™ L/S™ Standard pumphuvud (beställ separat)
- Flyter upp till 30 minuter om den tappas i vatten när höljet är stängt och låst
- IP54-klassad kontrollpanel skyddar mot dåligt väder och stänkvatten
- Uppladdningsbart batteri - idealiskt för fälttillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Vätskeöverföring, fältarbete |
| Flödeshastighet | 120 till 1100 ml/min. |
| Pumpslangens längd | Applikationsberoende |
| Kapslingsklassificering (Nema / IP) | IP54-klassad kontrollpanel |
| Produkttyp | Bärbar |