Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precisionsvariabel hastighetsdrift med fjärrkontroll I/O
Produktkod. 32043182 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1700 ml/min.
3400 ml/min.
580 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Styck
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
32043182 3400 ml/min. Styck
32043175 1700 ml/min. Styck
32043174 580 ml/min. Styck
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 32043182 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0752710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27598.70 SEK
    24574.14 SEK / Paket med 1
    Save 3024.56 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Borstlös motor för effektiv, underhållsfri drift med digital display för upprepbar styrning.
  • Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min – flödeshastigheten beror på drivvarvtal, pumphuvud och rörstorlek
  • Den tresiffriga LED-displayen visar motorn RPM för snabb bekräftelse av hastighetsinställningar.
  • Reversibel, underhållsfri borstlös motor låter dig tömma slangen före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna.
  • Valfri öppen huvudsensor stoppar omedelbart drivmotorn om pumphuvudet öppnas under drift
  • LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla 2 eller 4 pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Separata hastighets- och effektkontroller behåller hastighetsinställningen när pumpen slås på eller av.
  • Stapelbart, stänkskyddat ABS-plasthus med IP33-klassning.
  • Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt på baksidan av drivenheten
  • Hastighetskontrollingången stöder 4 till 20 mA eller 0 till 10 VDC-signaler.
  • Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Membranknappsats för enkel förhandskontroll av hastighet, riktning och start/stopp
Specifikationer
Noggrannhet ±0,25 %
Amperage 2,2 A
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Mått (L x B x H) 274 x 211 x 216 mm
Visa 3-siffrig LED
Elektriska krav 90/260 VAC
Flödeshastighet 3400 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
Håller 2 pumphuvuden
IP-betyg IP33
Motortyp Borstlös
Total höjd (engelska) 8,5 tum
Total höjd (metrisk) 216 mm
Total bredd (engelska) 8,312 tum
Total bredd (metrisk) 211 mm
Pluggtyp USA
Typ L/S Kör
Anslutningsmöjligheter DB9