Läs mer
Masterflex™ L/S™ PTFE-membranpumpsystem
Flödeshastighet:
80 till 800 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- L/S™ precision konsoldrifter med variabel hastighet erbjuder precision± 0,25 % varvtalsreglering för exakt flödesreglering
- Stor LED-display och LED-indikatorer bekräftar motorvarvtal och motorriktning med en blick
- Kompletta pumpsystem inkluderar allt du behöver för att börja pumpa
- Idealisk för kemikaliematning och doseringstillämpningar som kräver hög renhet och/eller högt tryck
- Flödesområde 80 till 800 ml/min - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
- PTFE fuktade delar hjälper till att bibehålla vätskerenheten
- Pumpa genom filter eller in i trycksatt system
- Backventilen på pumpens inloppssida håller fyllningen i upp till två timmar när pumpen är avstängd
- Unik geometri minimerar vätskekärvning och dödvolym för hög mätnoggrannhet utan reagenskontamination
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrollera | Variabel hastighet digital,± 0,25 % hastighetskontroll |
| Amperage | 1,8 A vid 115 V, 1,2 A vid 230 V |
| Motorhastighet | 6 till 600 rpm |
| Elektriska krav | 90 till 260 VAC |
| Mått (L x B x H) | (43.94 x 21.08 x 21.59 cm) |
| Material | Polytetrafluoreten (PTFE) |
| Flödeshastighet | 80 till 800 ml/min. |
| Pumptyp | L/S PTFE-membranpumphuvud (07090-42) |
| Avsluta | IP33-klassad |