Läs mer
Masterflex™ L/S™ Pumphuvud för precisionsrör PPS-hus i rostfritt stål
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
- Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
- Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med ingång/utgång från samma sidoslang —perfekt för utrymmesbegränsade applikationer
- Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
- Stapla upp till fyra huvuden beroende på drivrekommendationer
- Rotorn är konstruerad av rostfritt stål (SS) för ökad hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standard pumphuvud för L/S 18 slangar, PPS-hus/SS-rotor. |
| Flödeshastighet | 2300 ml/min. |
| Höjd (engelska) Sug | 6,7 tum |
| Material | Polyfenylensulfid |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Total höjd (engelska) | 3 tum |
| Total höjd (metrisk) | 77 mm |
| Total längd (engelska) | 2,5 tum |
| Visa mer |