Läs mer
Masterflex™ L/S™ Ersättningsmotor
Produktkod. 15868071
Motortyp:
1/10 hp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15868071
Brand: Masterflex™ 0755702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Masterflex™ L/S™ Ersättningsmotor för Digital Benchtop Modular Drive med fjärrkontroll I/O förlänger livslängden på Masterflex Pumps
  • Förläng ditt liv Masterflex Pumpar med reservdelar
  • Lämplig för användning med 07557-00 Benchtop Modular Drive
  • Inkluderar fjärrkontroll I/O
  • IP33-klassad motor
Specifikationer
Amperage 2,2 ampere
Mått (L x B x H) (273 x 111 x 114 mm)
Elektriska krav 90 till 260 VAC
IP-betyg IP33-klassad (motor)
Motortyp 1/10 hp
Antal pumphuvuden 2 Godkänd
Typ Ersättningsmotor
Wattal 75 watt (motor)
Hastighet 600 rpm