Läs mer
Masterflex™ L/S™ Standard långskalade pumphuvuden
Slangstorlek:
L/S™ 24
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet
- Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
- Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design
- Ingång/utgång för samma sidoslang är perfekt för utrymmesbegränsade applikationer
- Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
- Lämplig att använda med L/S™ 16 eller 24 slangstorlek
- Accepterar en enda slangstorlek för att säkerställa optimal prestanda Masterflex pumps
- Använd med Masterflex L/S™ pumpdrifter som kräver pumphuvud med långa axlar
- Dessa pumphuvuden är inte kompatibla med standardaxeldrivningar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1:1 utväxling |
| Flödeshastighet | 2,8 till 1700 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Vätskeöverföring som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet |
| För användning med | L/S™ Pumpdrifter som kräver en långskaftad pumphuvudstil |
| Material | Polykarbonat |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Slangstorlek | L/S™ 24 |
| Typ | Långskaft |
| Visa mer |