Läs mer
Masterflex™ L/S™ Standardutbyte av pumphuvud ändklocka
Produktkod. 11765168
För användning med:
CRS Rotor, L/S 14 Slang
CRS Rotor, L/S 15 Slang
CRS Rotor, L/S 16 Slang
CRS Rotor, L/S 18 Slang
CRS Rotor, L/S 24 Slang
SS Rotor, L/S 14 Slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11765168
Brand: Masterflex™ 0701481
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Masterflex™ L/S™ Byte av standardpumphuvud med ändklocka förlänger livslängden för standardpumphuvuden
  • Reservdelar för att hålla pumphuvudet i drift under en längre tid
  • Två ändklockenheter krävs för en komplett huvudenhet
  • Välj reservdelar som passar dig I/P™ Standardstorlek för pumphuvud
  • Lämplig att använda med L/S™ Standard pumphuvud
Specifikationer
För användning med CRS Rotor, L/S 14 Slang
Material Polykarbonat
Storlek L/S™ Standardpumphuvuden 07014-00, 07014-20, 07014-70 och 07014-72
Slangstorlek L/S 14
Typ Byte av ändklocka