Läs mer
Masterflex™ L/S™ Standardutbyte av pumphuvud ändklocka
För användning med:
CRS Rotor, L/S 14 Slang
CRS Rotor, L/S 15 Slang
CRS Rotor, L/S 16 Slang
CRS Rotor, L/S 18 Slang
CRS Rotor, L/S 24 Slang
SS Rotor, L/S 14 Slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reservdelar för att hålla pumphuvudet i drift under en längre tid
- Två ändklockenheter krävs för en komplett huvudenhet
- Välj reservdelar som passar dig I/P™ Standardstorlek för pumphuvud
- Lämplig att använda med L/S™ Standard pumphuvud
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | CRS Rotor, L/S 18 Slang |
| Material | Polykarbonat |
| Storlek | L/S™ Standardpumphuvuden 07018-00, 07018-20, 07018-70 och 07018-72 |
| Slangstorlek | L/S 18 |
| Typ | Byte av ändklocka |