Läs mer
Masterflex™ L/S™ Standard pumphuvud ersättningsrotorenhet
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Masterflex™ L/S™ Standardpumphuvudbytesrotor förlänger livslängden för standardpumphuvuden
- Reservdelar förlänger livslängden för vanliga pumphuvuden
- Två ändklockenheter krävs för en komplett huvudenhet
- Välj reservdelar som passar dig I/P™ standard pumphuvudstorlek
- Lämplig att använda med L/S™ Standardpumphuvuden 07015-21, 07015-52, 07024-21 och 07024-52
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | L/S Standardpumphuvuden 07015-21, 07015-52, 07024-21 och 07024-52 |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ av rör | Högpresterande precisionsrör |
| Typ | Ersättningsrotorenhet |