Läs mer
Masterflex™ L/S™ Standard pumphuvud ersättningsrotorenhet
Produktkod. 11815212 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Typ:
Ersättningsrotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11815212 Ersättningsrotor Varje
1 options
Produktkod. 11815212 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0701395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3480.00 SEK
    2579.07 SEK / Paket med 1
    Save 900.93 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
Masterflex™ L/S™ Standard ersättningsrotor för pumphuvud för användning med I/P™ Standard pumphuvud
  • Välj reservdelar som passar dig I/P™ Standardstorlek för pumphuvud
  • Reservdelar för att hålla pumphuvudena i drift under en längre tid
  • Två ändklockenheter krävs för en komplett huvudenhet
Specifikationer
För användning med L/S™ Standardpumphuvuden 07013-21, 07013-52, 07014-21, 07014-52, 07016-21, 07016-52, 07017-21, 07017-52, 07018-701 och 502
Typ Ersättningsrotor