Läs mer
Masterflex™ L/S™ Luftdriven drivning med variabel hastighet med Easy-Load™ II Pumphuvud
Produktkod. 11731439 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
3,6 till 3400 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11731439 3,6 till 3400 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 11731439 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7793110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36475.00 SEK
    28037.69 SEK / Paket med 1
    Save 8437.31 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-01-2027
Masterflex™ L/S™ Luftdriven drivning med variabel hastighet med Easy-Load™ II Pumphuvud för användning när elektrisk ström är osäker eller otillgänglig
  • Använd där elektrisk ström är osäker eller otillgänglig
  • Flödesområde 3,6 till 3400 mL/min - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, slanghuvud och slangstorlek
  • Variera enkelt hastigheten genom att justera lufttrycket med regulator
  • Robust 3/4 hk luftmotor kräver lite underhåll och genererar mindre värme än en elmotor
  • Noggrann jordning för att skydda mot statisk elektricitet är avgörande för säker drift. Drivenheten körs på 3 till 25 cfm luftingång vid 20 till 100 psi
  • Luftdriven enhet är ATEX Zon 2 godkänd; klassad till EEX II 3 G c IIC T6— endast drivning, pumphuvud är det inte ATEX godkänd
  • IP 44 klassat målat stålhölje skyddar mot skonsam sprutning
  • Flödesområde 170 till 1700 ml/min med L/S slang
  • Innehåller:
    • Luftdriven enhet (07569-00)
    • Easy-Load™ II Pumphuvud (77200-62)
    • 10 fot C-Flex™ L/S 24 Slang
    • Luft/hastighetsregulator
    • μm Luftfilter
    • Automatisk smörjanordning
    • Tryckmätare (0 till 30 psi)
    • Ljuddämpare
Specifikationer
Flödeshastighet 3,6 till 3400 ml/min.
Total höjd (metrisk) 22.38 cm
Total längd (metrisk) 36.73 cm
Användningsområden För användning där elektrisk ström är osäker eller otillgänglig
Drivenhet L/S™ Luftdriven drivenhet med variabel hastighet (07569-00)
Total bredd (metrisk) 12.22 cm
Kapslingsklassificering IP44
Maximalt tryck 6,9 bar