Läs mer
Masterflex™ L/S™ Analog konsolpump med variabel hastighet med flerkanaligt pumphuvud
Flödeshastighet:
0,35 till 35 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- L/S™ precision konsoldrifter med variabel hastighet erbjuder precision± 0,25 % varvtalsreglering för exakt flödesreglering
- Stor LED-display och LED-indikatorer bekräftar motorvarvtal och motorriktning med en blick
- Kompletta pumpsystem inkluderar allt som behövs för att börja pumpa
- Exakta och repeterbara inställningar med 3-siffrig LED-display på rpm
- Pumpa vätska i båda riktningarna med reversibel motor - perfekt för tömning av slangar
- Välj flerkanalssystem för synkront flöde från alla kanaler
- Maximera processer på ett minimalt utrymme genom att stapla stänksäkra, IP33-klassade drivenheter
- Två sätt att styra hastighet, riktning och start/stopp - använd antingen membranknappsatsen eller fjärrkontrollfunktioner
- Flödesområde 0,35 till 35 ml/min per kanal med rör med mikrohål - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Kanaler | 4 |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Flödeshastighet | 0,35 till 35 ml/min. |
| Motorhastighet | 1-100 rpm |
| Avsluta | IP33-klassad |
| För användning med | Microbore Slangsatser med två stopp |
| Typ av rör | 12/Pk. PVC-slangsats med två stopp, 2,79 mm ID (06416-48) |
| Mått (L x B x H) | (34.9 x 21.08 x 21.59 cm) |
| Elektriska krav | 90 till 260 VAC |
| Amperage | 1,8 A vid 115 V, 1,2 A vid 230 V |