missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Saccharopine, TRC

Produktkod. 30011924
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011924 5 mg
30011670 10 mg
30003278 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS8083405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 997-68-2
Molekylformel C11 H20 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 276.29
Synonym Glutamic acid, N-(5-amino-5-carboxypentyl)-, L- (8CI), L-Glutamic acid, N-(5-amino-5-carboxypentyl)-, (S)-, Saccharopine (7CI), N-[(5S)-5-Amino-5-carboxypentyl]-L-glutamic acid, L-Saccharopine, Saccharopin
IUPAC-namn (2S)-2-[[(5S)-5-amino-5-carboxypentyl]amino]pentanedioic acid
LEDER N[C@@H](CCCCN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Saccharopine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H20N2O6/c12-7(10(16)17)3-1-2-6-13-8(11(18)19)4-5-9(14)15/h7-8,13H,1-6,12H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)/t7-,8-/m0/s1
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 276.1321
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.