Läs mer
L-Selenocystine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10637441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637441 250 mg Glasflaska 250mg
10209793 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10637441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301862500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29621-88-3 | C6H12N2O4Se2 | 334.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29621-88-3
Molekylformel C6H12N2O4Se2
Molekylvikt (g/mol) 334.11
MDL-nummer MFCD00800971
InChI-nyckel JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-selenocystine, seleno-l-cystine, l-3,3'-diselenodialanine, alanine, 3,3'-diselenodi-, l, selenocystine, l, l-alanine,3,3'-diselenobis, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl diselanyl propanoic acid, l-selenocystine monohydrate, selenocystine, l-isomer
PubChem CID 207306
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-karboxietyl]diselanyl]propansyra
LEDER N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Selenocystine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 212°C to 215°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 334.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.