Läs mer
Gibco™ L-selenometionin
Kvantitet:
250 mg
Beskrivning
Selenometionin är en antioxidant och har visat sig öka glutationperoxidasaktiviteten i endotelceller
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid |
| Molekylformel | C5H11NO2Se |
| MDL-nummer | MFCD00037210 |
| InChI-nyckel | RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N |
| LEDER | C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-(metylselanyl)butansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.12 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Procent renhet | >98% |
| Fysisk form | Pulver |
| Visa mer |