Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Selenometionin, 99+%, ee 99+%
Produktkod. 10309150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
2.5g
250mg
Produktkod. 10309150
Brand: Thermo Scientific Chemicals 259960025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3211-76-5
Molekylformel C5H11NO2Se
Molekylvikt (g/mol) 196.12
MDL-nummer MFCD00037210
InChI-nyckel RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylselanylbutansyra
LEDER C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Selenomethionine
Namnnotering 99+% e.e.
Smältpunkt 265.0°C
Färg Vitt
Enantiomert överskott 99.0% min. (HPLC-CHIR)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Kvantitet 2.5 g
Merck Index 15, 8578
Specifikt rotationsförhållande +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Specifik rotation + 18.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 196.11
Procent renhet 99+%
Fysisk form Shiny Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Selenomethionine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.