Läs mer
L-Selenometionin, TRC
Produktkod. 30138762
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138762 500 mg
30137819 250 mg
30010639 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138762 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS248005500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3211-76-5
Molekylformel C5 H11 N O2 Se
Molekylvikt (g/mol) 196.11
Synonym (2S)-2-Amino-4-(methylseleno)-butanoic acid, L-2-Amino-4-(methylselenyl)-butyric acid, Seleno-L-methionine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylselanylbutansyra
LEDER C[Se]CC[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Selenomethionine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 196.9955