Läs mer
L-Sepiapterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Sepiapterin |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,15H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-/m0/s1 |
| Formel vikt | 237.0862 |