Läs mer
L-Sepiapterin, TRC
Produktkod. 30135268
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
30135268 5 mg -
30132922 0.5 mg 0.5mg
30005611 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2589135MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17094-01-8
Molekylformel C9H11N5O3
Molekylvikt (g/mol) 237.22
Synonym Sepiapterine, 2-Amino-7,8-dihydro-6-[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl]-4(3H)-pteridinone
IUPAC-namn (2S)-1-(2-amino-4-hydroxy-7,8-dihydropteridin-6-yl)-2-hydroxypropan-1-one
LEDER O=C(N=C(N)N1)C2=C1NCC(C([C@H](O)C)=O)=N2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L-Sepiapterin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,15H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-/m0/s1
Formel vikt 237.0862
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.