Läs mer
L-Serinamide hydrochloride, 95%
Produktkod. 15442479
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442479 5 g 5g
15452479 25 g 25g
15462479 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65169.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65414-74-6 | C3H9ClN2O2 | 140.567 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65414-74-6
Molekylformel C3H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.567
MDL-nummer MFCD00067560
InChI-nyckel VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Synonym l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
PubChem CID 16212403
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxipropanamid; hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serinamide hydrochloride
Smältpunkt 185°C to 188°C
Färg Vitt
Beilstein 3911773
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.57
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.