Läs mer
L-serinamidhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473035 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10473035 250 mg Glasflaska 250mg
10073550 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473035 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303162500
Kemiska identifierare
CAS 65414-74-6
Molekylformel C3H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.567
MDL-nummer MFCD00067560
InChI-nyckel VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Synonym l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
PubChem CID 16212403
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxipropanamid; hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serinamide hydrochloride
Smältpunkt 184°C to 190°C
Färg Lila till rött
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCHCH(NH)CONH·HCl
Specifik rotation +13.5° to +15.5° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Specifikt rotationsförhållande +14.5° (20°C c=1,H2O)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 140.57
Procent renhet ≥97.5% (Argentometry)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.