missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Serine-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Serine-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i3+1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 106.0459 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?