missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Serine-13C, TRC

Produktkod. 30421089
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421089 25 mg
30409215 5 mg
30414755 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30421089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS27106825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 81201-84-5
Molekylformel C213CH7NO3
Molekylvikt (g/mol) 106.09
Synonym [1-13C]-Serine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxy(113C)propanoic acid
LEDER N[C@@H](CO)[13C](=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Serine-13C
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i3+1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 106.0459
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.