missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Serine -13C3,15N, TRC

Produktkod. 30011405
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011405 2.5 mg
30004212 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2709972.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 202407-34-9
Molekylformel 13C3H715NO3
Molekylvikt (g/mol) 109.064
Synonym L-Serine-1,2,3-13C3-15N (ACI), L-Serine-13C3-15N (9CI), L-Serine-13C3,15N, (2S)-2-(Amino-15N)-3-hydroxypropanoic-1,2,3-13C3 acid
IUPAC-namn (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-hydroxy-(1,2,3-^{13}C_{3})propanoic acid
LEDER [15NH2][13C@@H]([13CH2]O)[13C](=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Serine-(13C3,15N)
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formel vikt 109.0497
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.