Läs mer
L-Serine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Serine-13C3 |
| CAS | 201595-68-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C3H7NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | L-Serine-1,2,3-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1 |
| LEDER | O[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-hydroxy(1,2,3-13C3)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.07 |
| Visa mer |