Läs mer
L-Serine-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Serine-15N |
| CAS | 59935-32-9 |
| Molekylformel | C3 H7 15N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1 |
| LEDER | [15NH2][C@@H](CO)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(15N)azanyl-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.086 |
| Formel vikt | 106.04 |