Läs mer
L-Serine-2,3,3-d3, CDN
Produktkod. 30321131
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321131 0.1 g
30320351 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321131 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND12400.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine-2,3,3-d3
CAS 105591-10-4
Molekylformel C3 D3 H4 N O3
Kvantitet 0.1 g
Synonym L-Serine-2,3,3-d3 (9 CI, ACI), (2 S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, L-Serine-2,3,3-D3
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1D2,2 D
LEDER [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 108.1111
Formel vikt 108.0614 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity