Läs mer
L-Serine-2,3,3-d3-N-FMOC, CDN
Produktkod. 30315463
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315463 0.1 g 0.1g
30312537 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315463 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND66200.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-2,3,3-D3
CAS 1380308-48-4
Molekylformel C18 D3 H14 N O5
Kvantitet 0.1 g
Synonym L-Serine-2,3,3-d3, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-2,3,3-d3 (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-2,3,3-D3, (2 S)-2-[[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, (2 S)-2-(9 H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, Fmoc-L-Ser-OH-d3, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-serine-2,3,3-d3, N-Fmoc-L-serine-2,3,3-d3, L-Serine-2,3,3-d3-N-FMOC
InChI formel InChI=1 S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20 H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m0/s1/i9D2,16 D
LEDER [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2,3,3-trideuterio-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 330.3498
Formel vikt 330.1295 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity