Läs mer
L-Serine-2,3,3-d3-N-t-BOC, CDN
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-2,3,3-D3 |
| Molekylformel | C8 D3 H12 N O5 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-serine-2,3,3-d3, (2 S)-3-Hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-2,3,3-d3 acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-2,3,3-D3, L-Serine-2,3,3-d3-N-t-BOC |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10 H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i4D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,3,3-trideuterio-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.2269 |
| Formel vikt | 208.1139 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |