Läs mer
L-Serine-2,3,3-d3, TRC
Produktkod. 30135447
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135447 50 mg
17948369 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30135447 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS27099250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105591-10-4
Molekylformel C3 D3 H4 N O3
Molekylvikt (g/mol) 108.1111
Synonym L-Serine-2,3,3-d3 (9CI, ACI), (2S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, L-Serine-2,3,3-D3
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(O)[C@]([2H])(N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine-2,3,3-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
Formel vikt 108.0614