Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-serin, 99 %
Beskrivning
L-serin används som ett kosttillskott för att förbättra hälsan under vissa tillstånd av undernäring eller fysisk stress, som en kosmetisk ingrediens, som ingredienser för cellodlingsmedia. Det används som en prekursor till flera aminosyror, inklusive glycin, cystein och andra metaboliter som sfingolipider och folat. Det används i biosyntes av puriner och pyrimidiner. Det spelar en viktig roll i enzymernas katalytiska funktion. Vidare är L-serin och dess metaboliska produkter väsentliga för cellproliferation och specifika funktioner i det centrala nervsystemet. .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-serin används som kosttillskott för att förbättra hälsan under vissa tillstånd av undernäring eller fysisk stress, som en kosmetisk ingrediens, som ingredienser för cellodlingsmedia. Det används som en prekursor till flera aminosyror, inklusive glycin, cystein och andra metaboliter som sfingolipider och folat. Det används i biosyntes av puriner och pyrimidiner. Det spelar en viktig roll i enzymernas katalytiska funktion. Vidare är L-serin och dess metaboliska produkter väsentliga för cellproliferation och specifika funktioner i det centrala nervsystemet. .
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol, eter och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Serine |
| Smältpunkt | 214 °C till 224 °C (dekomposition) |
| Beilstein | 1721404 |
| Merck Index | 14,8460 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i etanol, eter och bensen. |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 105.09 |
| Optisk rotation | +15° (c=9 i 1N HCl) |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.