Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-serin, 99 %
Produktkod. 11489113
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489113 25 g 25g
11499113 100 g 100g
11409123 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489113 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11179.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.90 SEK
    528.65 SEK / 25g
    Save 129.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
L-serin används som ett kosttillskott för att förbättra hälsan under vissa tillstånd av undernäring eller fysisk stress, som en kosmetisk ingrediens, som ingredienser för cellodlingsmedia. Det används som en prekursor till flera aminosyror, inklusive glycin, cystein och andra metaboliter som sfingolipider och folat. Det används i biosyntes av puriner och pyrimidiner. Det spelar en viktig roll i enzymernas katalytiska funktion. Vidare är L-serin och dess metaboliska produkter väsentliga för cellproliferation och specifika funktioner i det centrala nervsystemet. .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-serin används som kosttillskott för att förbättra hälsan under vissa tillstånd av undernäring eller fysisk stress, som en kosmetisk ingrediens, som ingredienser för cellodlingsmedia. Det används som en prekursor till flera aminosyror, inklusive glycin, cystein och andra metaboliter som sfingolipider och folat. Det används i biosyntes av puriner och pyrimidiner. Det spelar en viktig roll i enzymernas katalytiska funktion. Vidare är L-serin och dess metaboliska produkter väsentliga för cellproliferation och specifika funktioner i det centrala nervsystemet. .
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol, eter och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-45-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
MDL-nummer MFCD00064224
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
Smältpunkt 214 °C till 224 °C (dekomposition)
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol, eter och bensen.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 105.09
Optisk rotation +15° (c=9 i 1N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.