Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-serin, 99 %
Produktkod. 10205330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10205330 25 g Glasflaska 25g
10183370 100 g Glasflaska 100g
10617682 500 g Glasflaska 500g
11975411 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10205330 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132660250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 SEK
    608.65 SEK / 25g
    Save 81.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-45-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
Smältpunkt 222,0 °C
Ammonium Max 200 ppm.
Arsenik (As) 1 ppm max.
pH 5,0 till 6,5 (2,5 % soln vid 25 °C)
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,2 % (105 °C, 3 timmar) max.
Andra aminosyror 0,5 % (TLC) max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation 15.2
Sulfat Max 200 ppm.
Transmittans 95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cellmin.
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 250 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i alkohol, eter och bensen, lösliga i mineralsyror, olösliga i organiska lösningsmedel, olösliga i etanol och dietyleter
Sublimeringspunkt 0150,0 °C
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Specifikt rotationsförhållande 15,20 (20,00 °C c=10,2N HCl)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 105.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller kristallina nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.