Läs mer
L-Serine,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416252 5 g 5g
11426252 25 g 25g
11436252 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210287305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 5g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 56-45-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
MDL-nummer MFCD00064224
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 105.09
Fysisk form Frittflytande pulver