Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Serine |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 105.09 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Biokemisk |
| Fysisk form | Frittflytande pulver |