Läs mer
L-Serine benzyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 11412150
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412150 1 g 1g
11422150 5 g 5g
11432150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28790.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60022-62-0 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60022-62-0
Molekylformel C10H14ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 231.68
MDL-nummer MFCD00038955
InChI-nyckel MGZWCDQAKCHOBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-serine benzyl ester hydrochloride, h-ser-obzl.hcl, ser bzl .hcl, h-ser.obzl.hcl, benzyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, phenylmethyl ester, hydrochloride, l-serinebenzylesterhydrochloride, h-ser-obzl. hcl, pubchem19043, h-ser-obn hydrochloride
PubChem CID 12930233
LEDER Cl.NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine benzyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∽175°C (decomposition)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn bensyl(2S)-2-amino-3-hydroxipropanoat;hydroklorid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 231.68
Optisk rotation −12° (c=4 in Water)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.