Läs mer
L-serin bensylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30412059
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30412059 50 mg
1 options
Produktkod. 30412059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS27106350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 60022-62-0
Molekylformel C10H13NO3 . HCl
Kvantitet 50 mg
Synonym L-Serine','phenylmethyl ester','hydrochloride (1:1) (ACI), L-Serine','phenylmethyl ester','hydrochloride (9CI), Serine benzyl ester hydrochloride (6CI), (S)-Benzyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, L-Serine benzyl ester hydrochloride, Benzyl L-serinate hydrochloride, Benzyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
LEDER Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn bensyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 231.67
Formel vikt 231.0662