Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-serin, cellkulturreagens
Produktkod. 15414609
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414609 100 g 100g
15404609 10 g 10g
15424609 500 g 500g
15434609 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15414609 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62187.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
Det är en föregångare till glycin av serinhydroximetyltransferas. D-serin, syntetiserat av serinracemas från L-serin, fungerar som en neuronal signalmolekyl genom att aktivera NMDA-receptorer i hjärnan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en föregångare till glycin av serinhydroximetyltransferas. D-serin, syntetiserat av serinracemas från L-serin, fungerar som en neuronal signalmolekyl genom att aktivera NMDA-receptorer i hjärnan.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-45-1
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
MDL-nummer MFCD00064224
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
Smältpunkt 222 °C
Färg Vitt
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 105.09
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.