Läs mer
L-Serine ethyl ester hydrochloride, 99%
Produktkod. 11472227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472227 5 g 5g
11482227 25 g 25g
11492227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14174.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26348-61-8 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-Serine etylesterhydroklorid används i stor
utsträckning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26348-61-8
Molekylformel C5H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.61
MDL-nummer MFCD00012594
InChI-nyckel JZJQCLZQSHLSFB-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-serine ethyl ester hydrochloride, h-ser-oet.hcl, ethyl l-serinate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, serine ethyl ester hydrochloride, l-serine ethyl ester hcl, l-serine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl serinate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, h-ser-oet hcl
PubChem CID 2724185
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 130°C to 132°C
Beilstein 3562346
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-amino-3-hydroxipropanoat;hydroklorid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.61
Optisk rotation −4.4° (c=4 in Water)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.