Läs mer
L-Serine, MedChemExpress
Produktkod. 16482539
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16482539 1 g
1 options
Produktkod. 16482539 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0650
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-Serine ((-)-Serine; (S)-Serine), one of the so-called non-essential amino acids, plays a central role in cellular proliferation.
L-Serine ((-)-Serine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
CAS 56-45-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H7NO3
Synonym (-)-Serine (S)-Serine
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (475.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CO)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 105.09
Kvantitet 1 g
Formel vikt 105.09
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death