Läs mer
L-Serine methyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 11489483
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489483 5 g 5g
11499483 25 g 25g
11409493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12355.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
L-Serine metylester hydroklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som råmaterial i peptidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Serine metylester hydroklorid är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som råmaterial i peptidsyntes.
Löslighet Lösligt
i vatten (50 mg/ml) och metanol
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5680-80-8
Molekylformel C4H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 155.578
MDL-nummer MFCD00063680
InChI-nyckel NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonym l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
PubChem CID 2723730
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-3-hydroxipropanoat; hydroklorid
LEDER COC(=O)C(CO)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 155°C (decomposition)
Beilstein 3559591
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml),and methanol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 155.58
Optisk rotation +5° (c=2 in methanol)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.