Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-serinmetylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10091430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10091430 5 g Glasflaska 5g
10513111 25 g Glasflaska 25g
10540584 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10091430 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5680-80-8
Molekylformel C4H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 155.578
MDL-nummer MFCD00063680
InChI-nyckel NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonym l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
PubChem CID 2723730
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-3-hydroxipropanoat; hydroklorid
LEDER COC(=O)C(CO)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 160.0°C to 165.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 506
Specifik rotation + 4.50
Sulfaterad ask 0.1% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Vatten 1% Max. (K.F.)
Specifikt rotationsförhållande + 4.50 (20.00°C c=2,methanol)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 155.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.