Läs mer
l-Serine, Millipore™
Produktkod. 10453601
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10453601 1 kg 1kg
10123460 10 g 10g
10119000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10453601 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1077691000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-45-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
Smältpunkt 215°C to 225°C (decomposes)
MDL-nummer MFCD00064224
Synonym L-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser, L-Serine
Molekylvikt (g/mol) 105.09
Kvantitet 1 kg