Läs mer
L-Serine, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446252 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11446252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210287391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14465.00 SEK
    13775.82 SEK / 1kg
    Save 689.18 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Fungerar som en prekursor för glycin av serinhydroximetyltransferas. L-Serine, MP Biomedicals är en av de två biologiska aminosyrorna med en hydroxylsubstituerad sidokedja. Den är hydrofil till sin karaktär.
L-serin används i studien av påverkan av pulsad applicering av serin på polyglukossyntes av Fusobacterium nucleatum-kulturer. Tillägg av minimalt medium med serin har visat sig återställa tillväxten i Escherichia coli som saknar PII- och GlnK-gener.
Specifikationer
CAS 56-45-1
Smältpunkt 222 °C (dekomposition) (litteratur)
Molekylformel C3H7NO3
Kvantitet 1 kg
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml); olöslig i alkohol och eter.
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Optisk rotation 10 – 20° (c=10, 2N HCl)
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxipropansyra
Molekylvikt (g/mol) 105.093
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Formel vikt 105.09
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Frittflytande pulver