Learn More
L-Serine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Product Code. 12614735 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Unit Size:
1kg
Product Code. Quantity Unit Size
12614735 1 kg 1kg
1 options
Product Code. 12614735 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 208806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
CAS 56-45-1
Molecular Formula C3H7NO3
Packaging Poly Bottle
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
InChI Key MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 105.093
Quantity 1 kg
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Formula Weight 105.09
Grade Multi-Compendial/USP
Chemical Name or Material L-Serine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.