Läs mer
L-Serine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Serine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 105.0426 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |