Läs mer
L-Serine, TRC
Produktkod. 17958994
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958994 5 g
17958304 25 g
17957924 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17958994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2709955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-45-1
Molekylformel C3 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 105.09
Synonym Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-α-Amino-β-hydroxypropionic acid, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, β-Hydroxy-L-alanine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyra
LEDER N[C@@H](CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Kvantitet 5 g
Formel vikt 105.0426
Procent renhet >95%