Läs mer
Kartell L-Shape bakteriologiska loopar
Produktkod. 18037741
Change view
Längd (metriskt) handtag:
146 mm
Produktkod. Längd (metriskt) handtag
18037741 146 mm
1 options
Produktkod. 18037741 Leverantör Kartell Leverantörsnummer 0264700
Beräknad leverans: 09-11-2026
Engångsspridare i L-form av steril polystyren för bakteriologi med special 100° mete för enklare användning.
  • Särskilt praktiskt för att sprida vätskor över agarodlingsplattor
  • Finns enkelomslagen
  • Avsedd att användas för att överföra och sprida inokulum från ett kliniskt prov och/eller odlingsisolat till ett odlingsmedium (egagar eller buljong) för efterföljande in vitro diagnostisk bearbetning och/eller testning
Specifikationer
Längd (engelska) Blade 1,28 tum.
Längd (metrisk) kniv 32.5 mm
Bredd (engelska) Blade 0,197 tum.
Bredd (metrisk) kniv 5 mm
Längd (engelska) Handtag 5,75 tum.
Längd (metriskt) handtag 146 mm
Färg Vitt
Produkttyp Cellspridare
Sterilitet Sterila
Material Polystyren