Läs mer
Heathrow Scientific™ L-Shape cellspridare
Produktkod. 16320786 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Kvantitet:
500-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16320786 500-pack Paket med 500
1 options
Produktkod. 16320786 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS8171B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    961.37 SEK / Paket med 500
    Save 133.63 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
L-Shape Cell Spreader främjar jämn, kontrollerad spridning.
  • Spårbarhet från parti till parti
  • 10 inslagna, sterila
  • Disponibel
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Beskrivning L-Shape cellspridare
Färg Klart
Längd (engelska) 5,7 tum.
Längd (metrisk) 14.6 cm
Förpackning Väskor (50 x 10)
Kvantitet 500-pack
Form L-form
Storlek (engelska) 5,7 x 1,5 x 0,2 tum.
Storlek (metrisk) 14.6 x 3.8 x 0.4 cm
Material ABS
Produkttyp Cellspridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Mikrobiologi